Seratrodast ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)

Proveedor: TCI
Atención

Sinónimos: 7-Phenyl-7-(2,4,5-trimethyl-3,6-dioxocyclohexa-1,4-dien-1-yl)heptanoic acid

S0943-100MG S0943-1G
TCIAS0943-100MGEA 57 EUR
TCIAS0943-100MG TCIAS0943-1G
Seratrodast ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
Seratrodast
Formula: C₂₂H₂₆O₄
MW: 354.45 g/mol
Temperatura de almacenaje: Congelador
Número MDL: MFCD00875701
Núm. CAS: 112665-43-7
Índice Merck: 14,08459
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=52e5ca5d55d7b4ef9c2d806c743a316e01f6e00a&vid=52e5ca5d55d7b4ef9c2d806c743a316e01f6e00a&prid=web&clid=SAPDAM

Order Now

Resultados test especificaciones

Appearance Light yellow to Brown powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 126.0 to 130.0 deg-C


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR