Solifenacin Succinate ≥98.0% (by HPLC)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: (S)-(R)-Quinuclidin-3-yl 1-phenyl-3,4-dihydroisoquinoline-2(1H)-carboxylate succinate
S0944-25MG S0944-100MG
TCIAS0944-25MGEA 35 EUR
TCIAS0944-25MG TCIAS0944-100MG
Solifenacin Succinate ≥98.0% (by HPLC)
Solifenacin Succinate
Formula: C₂₃H₂₆N₂O₂·C₄H₆O₄
Número MDL: MFCD09952287
Núm. CAS: 242478-38-2
Índice Merck: 14,08712
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=1c3f5b4b6cd03b12a205475ec66ac3a5ec6d9ab2&vid=1c3f5b4b6cd03b12a205475ec66ac3a5ec6d9ab2&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 % (total of Ion-Pair)
Melting point 145.0 to 149.0 deg-C