Spiro[fluorene-9,9'-xanthene]-3',6'-diol ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
S0953-1G S0953-5G
TCIAS0953-1GEA 131 EUR
TCIAS0953-1G TCIAS0953-5G
Spiro[fluorene-9,9'-xanthene]-3',6'-diol ≥98.0% (por GC)
Spiro[fluorene-9,9'-xanthene]-3',6'-diol
Formula: C₂₅H₁₆O₃
MW: 364,40 g/mol
Núm. CAS: 4081-00-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a2172f1c45febbf8b7cb28205238a7fd7429e67b&vid=a2172f1c45febbf8b7cb28205238a7fd7429e67b&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %