Biotin-LC-LC-NHS ≥90.0% (by HPLC)
Proveedor: TCI
Sinónimos: N-Succinimidyl N-[6-(Biotinamido)hexanoyl]-6-aminohexanoate, Biotin-LC-LC-NHS (2mg*5), 2,5-Dioxopyrrolidin-1-yl 6-(6-(5-((3aS,4S,6aR)-2-oxohexahydro-1H-thieno[3,4-d]imidazol-4-yl)pentanamido)hexanamido)hexanoate, N-[6-(Biotinamido)hexanoyl]-6-aminohexanoic acid N-Succinimidyl ester
S0956-25MG S0956-100MG
TCIAS0956-25MGEA 98 EUR
TCIAS0956-25MG TCIAS0956-100MG
Biotin-LC-LC-NHS ≥90.0% (by HPLC)
Biotin-LC-LC-NHS
Formula: C₂₆H₄₁N₅O₇S
MW: 567,702 g/mol
Temperatura de almacenaje: Congelador
Número MDL: MFCD00467154
Núm. CAS: 89889-52-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=7b59d8e81ead9e625715807a9835cbc8381bb571&vid=7b59d8e81ead9e625715807a9835cbc8381bb571&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 90.0 area%
Elemental analysis (Nitrogen) 11.70 to 13.00 %