Sulbutiamine ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Sinónimos:
Disulphanediylbis(4-(N-((4-amino-2-methylpyrimidin-5-yl)methyl)formamido)pent-3-ene-3,1-diyl) bis(2-methylpropanoate), O-Isobutyroylthiamine Disulphide, Bisibuthiamine
S0964-5G
S0964-25G
TCIAS0964-5GEA
35
EUR
TCIAS0964-5G
TCIAS0964-25G
Sulbutiamine ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
Sulbutiamine
Formula:
C₃₂H₄₆N₈O₆S₂ MW: 702,89 g/mol Temperatura de almacenaje: Nevera |
Número MDL:
MFCD01726427 Núm. CAS: 3286-46-2 EINECS: 221-937-3 Índice Merck: 14,09297 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (HPLC) | min. 98.0 area% |
Purity (Nonaqueous Titration) | min. 98.0 % |