AMAS (N-Succinimidyl maleimidoacetate)
Proveedor: TCI
Sinónimos: AMAS
S0968-100MG S0968-20MG
TCIAS0968-100MGEA 216 EUR
TCIAS0968-100MG TCIAS0968-20MG
AMAS (N-Succinimidyl maleimidoacetate)
AMAS (N-Succinimidyl maleimidoacetate)
Formula: C₁₀H₈N₂O₆
MW: 252.18 g/mol
Temperatura de almacenaje: Congelador
Número MDL: MFCD00133523
Núm. CAS: 55750-61-3
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Elemental analysis (Nitrogen) 10.50 to 11.50 %
Melting point 186.0 to 191.0 deg-C