2-(9,9'-Spirobi[fluoren]-7-yl)-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Sinónimos:
(9,9'-Spirobi[fluoren]-7-yl)boronic acid Pinacol ester, 2-(9,9'-Spirobi[fluoren]-2-yl)-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, 7-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-9,9'-spirobi[fluorene]
S0980-1G
S0980-5G
TCIAS0980-1GEA
59
EUR
TCIAS0980-1G
TCIAS0980-5G
2-(9,9'-Spirobi[fluoren]-7-yl)-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
2-(9,9'-Spirobi[fluoren]-7-yl)-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane
Formula:
C₃₁H₂₇BO₂ MW: 442,37 g/mol |
Número MDL:
MFCD29472553 Núm. CAS: 884336-44-1 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (HPLC) | min. 98.0 area% |
Purity (Neutralization titration) | min. 98.0 % |
Melting point | 248.0 to 252.0 deg-C |