Hexafluorofosfato de plata (I) ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Proveedor: TCI
Peligro
Sinónimos: Silver hexafluorophosphate
S0981-1G S0981-5G
TCIAS0981-1GEA 30 EUR
TCIAS0981-1G TCIAS0981-5G
Hexafluorofosfato de plata (I) ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Hexafluorofosfato de plata (I)
Formula: AgF₆P
MW: 252.83
Número MDL: MFCD00003415
Núm. CAS: 26042-63-7
EINECS: 247-428-6
UN: 3260
ADR: 8 II
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (Precipitation Titration) min. 98.0 %