9,9'-Spirobi[9H-9-silafluorene] ≥96.0% (por GC)
Proveedor: TCI
S0983-200MG S0983-1G
TCIAS0983-200MGEA 41 EUR
TCIAS0983-200MG TCIAS0983-1G
9,9'-Spirobi[9H-9-silafluorene] ≥96.0% (por GC)
9,9'-Spirobi[9H-9-silafluorene]
Formula: C₂₄H₁₆Si
Pto. Ebullición: 460°C
Número MDL: MFCD00093804
Núm. CAS: 159-68-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=0f8e62aafc55568821c55c83cb9685b13ebbf76b&vid=0f8e62aafc55568821c55c83cb9685b13ebbf76b&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 96.0 %
Melting point 230.0 to 234.0 deg-C