Sildenafil citrate ≥98.0% (by HPLC)
Proveedor: TCI
Peligro
S0986-25MG S0986-100MG S0986-1G
TCIAS0986-25MGEA 16 EUR
TCIAS0986-25MG TCIAS0986-100MG TCIAS0986-1G
Sildenafil citrate ≥98.0% (by HPLC)
Sildenafil citrate
Formula: C₂₂H₃₀N₆O₄S·C₆H₈O₇
Número MDL: MFCD09026931
Núm. CAS: 171599-83-0
Índice Merck: 14,08489
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=13e3f19e31f8a1494353dcfee2142e8054af7891&vid=13e3f19e31f8a1494353dcfee2142e8054af7891&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 97.0 %