2-(9,9'-Spirobi[fluoren]-4-yl)-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Sinónimos:
4-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-9,9'-spirobi[fluorene], (9,9'-Spirobi[fluoren]-4-yl)boronic acid Pinacol ester
S0994-200MG
S0994-1G
TCIAS0994-200MGEA
56
EUR
TCIAS0994-200MG
TCIAS0994-1G
2-(9,9'-Spirobi[fluoren]-4-yl)-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
2-(9,9'-Spirobi[fluoren]-4-yl)-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane
Formula:
C₃₁H₂₇BO₂ MW: 442,37 g/mol |
Número MDL:
MFCD30187275 Núm. CAS: 1161009-89-7 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (HPLC) | min. 98.0 area% |
Purity (Neutralization titration) | min. 98.0 % |
Melting point | 216.0 to 220.0 deg-C |