DL-Tartaric acid ≥99.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
Sinónimos:
(2R,3R)-rel-2,3-Dihydroxysuccinic acid, Racemic Acid
T0001-25G
T0001-500G
TCIAT0001-25GEA
16
EUR
TCIAT0001-25G
TCIAT0001-500G
DL-Tartaric acid ≥99.0% (by GC, titration analysis)
DL-Tartaric acid
Formula:
C₄H₆O₆ MW: 150.09 g/mol |
Número MDL:
MFCD00151254 Núm. CAS: 133-37-9 EINECS: 205-105-7 Índice Merck: 14,09069 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (GC) | min. 99.0 % |
Purity (Neutralization titration) | min. 99.0 % |
Solubility in Water | almost transparency |