Dibutyl-L-(+)-tartrate ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
T0005-25G T0005-500G
TCIAT0005-25GEA 29 EUR
TCIAT0005-25G TCIAT0005-500G
Dibutyl-L-(+)-tartrate ≥98.0% (por GC)
Dibutyl-L-(+)-tartrate
Formula: C₁₂H₂₂O₆
Pto. de inflamación: 160°C
Número MDL: MFCD00009443
Núm. CAS: 87-92-3
EINECS: 201-784-9
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White or Colorless to Light yellow powder to lump to clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Specific rotation [a]20/D +11.0 to +14.0 deg (C=5, EtOH)