Terpinyl acetate (Mezcla de isómeros) ≥85.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
T0023-25ML T0023-500ML
TCIAT0023-25MLEA 16 EUR
TCIAT0023-25ML TCIAT0023-500ML
Terpinyl acetate (Mezcla de isómeros) ≥85.0% (por GC)
Terpinyl acetate
Formula: C₁₂H₂₀O₂
MW: 196.29 g/mol
Pto. Ebullición: 94°C
Pto. de inflamación: 115°C
Número MDL: MFCD00037155
Núm. CAS: 80-26-2
EINECS: 201-265-7
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 80% (total of isomer)