Testosterone ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
|
Peligro
|
T0027-1G
T0027-10G
TCIAT0027-1GEA
23
EUR
TCIAT0027-1G
TCIAT0027-10G
Testosterone ≥98.0% (por GC)
Testosterone
Formula:
C₁₉H₂₈O₂ |
Número MDL:
MFCD00003654 Núm. CAS: 58-22-0 EINECS: 200-370-5 Índice Merck: 14,09180 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Melting point | 152.0 to 157.0 deg-C |
Specific rotation [a]20/D | +99 to +105 deg (C=1, Dioxane) |
Solubility in Methanol | almost transparency |