4,5,6,7-Tetrabromophenolphthalein ≥80.0% (by titrimetric analysis)
Proveedor: TCI
T0043-1G
T0043-5G
TCIAT0043-1GEA
60
EUR
TCIAT0043-1G
TCIAT0043-5G
4,5,6,7-Tetrabromophenolphthalein ≥80.0% (by titrimetric analysis)
4,5,6,7-Tetrabromophenolphthalein
Formula:
C₂₀H₁₀Br₄O₄ |
Número MDL:
MFCD00047314 Núm. CAS: 13027-28-6 EINECS: 235-889-6 |
Resultados test especificaciones
Appearance | Light yellow to Brown to Dark green powder to crystal |
Purity (Iodometric Titration) | min. 80.0 % |