Tetrabromo-o-sulphobenzoic anhydride ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Peligro
T0048-25G T0048-5G
TCIAT0048-25GEA 142 EUR
TCIAT0048-25G TCIAT0048-5G
Tetrabromo-o-sulphobenzoic anhydride ≥98.0% (por GC)
Tetrabromo-o-sulphobenzoic anhydride
Formula: C₇Br₄O₄S
MW: 499,75 g/mol
Número MDL: MFCD00009745
Núm. CAS: 68460-01-5
EINECS: 270-624-8
UN: 1759
ADR: 8,III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Methanolysis Method) min. 97.0 %
Melting point 216.0 to 224.0 deg-C