Tetrachlorophthalic acid hemihydrate ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 3,4,5,6-Tetrachlorophthalic acid
T0070-25G T0070-500G
TCIAT0070-25GEA 33 EUR
TCIAT0070-25G TCIAT0070-500G
Tetrachlorophthalic acid hemihydrate ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Tetrachlorophthalic acid hemihydrate
Formula: C₈H₂Cl₄O₄
MW: 303,90 g/mol
Número MDL: MFCD00053309
Núm. CAS: 632-58-6
EINECS: 211-181-2
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White powder to crystal
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Water 2.7 to 3.1 %