Tetraethylenepentamine (mixture of branched chain isomers and cyclic compounds)
Proveedor: TCI
Peligro
Sinónimos: TETRAEN
T0098-25G T0098-500G
TCIAT0098-25GEA 18 EUR
TCIAT0098-25G TCIAT0098-500G
Tetraethylenepentamine (mixture of branched chain isomers and cyclic compounds)
Tetraethylenepentamine
Formula: C₈H₂₃N₅
MW: 189.31 g/mol
Pto. de fusión: –40°C
Pto. de inflamación: 163°C
Número MDL: MFCD00008168
Núm. CAS: 112-57-2
EINECS: 203-986-2
UN: 2320
ADR: 8 III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Yellow to Green clear liquid
Purity (GC) many component mixture