Diglycerol (Mezcla de isómeros) ≥80.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Sinónimos: Oxydi(propanediol), Tetrahydroxydipropyl Ether, 3,3'-Oxybis(propane-1,2-diol)
T0119-25G T0119-500G
TCIAT0119-25GEA 16 EUR
TCIAT0119-25G TCIAT0119-500G
Diglycerol (Mezcla de isómeros) ≥80.0% (por GC)
Diglycerol
Formula: C₆H₁₄O₅
MW: 166.17 g/mol
Pto. de inflamación: 240°C
Número MDL: MFCD00049316
Núm. CAS: 627-82-7
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 80.0 % (total of isomer)