Fisetin ≥96.0% (by HPLC)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 3,7,3',4'-Tetrahydroxyflavone
T0121-1G T0121-100MG T0121-5G
TCIAT0121-1GEA 109 EUR
TCIAT0121-1G TCIAT0121-100MG TCIAT0121-5G
Fisetin ≥96.0% (by HPLC)
Fisetin
Formula: C₁₅H₁₀O₆
Pto. de fusión: 330°C
Número MDL: MFCD00006829
Núm. CAS: 528-48-3
EINECS: 208-434-4
Índice Merck: 14,04088
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Amber to Dark green powder to crystaline
Purity (HPLC) min. 96.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 95.0 %