Tetrahydroxy-1,4-benzoquinone disodium salt
Proveedor: TCI
Sinónimos: Sodium 4,5-Dihydroxy-3,6-dioxocyclohexa-1,4-diene-1,2-bis(olate), Tetrahydroxyquinone Disodium Salt
T0122-1G T0122-25G
TCIAT0122-1GEA 16 EUR
TCIAT0122-1G TCIAT0122-25G
Tetrahydroxy-1,4-benzoquinone disodium salt
Tetrahydroxy-1,4-benzoquinone disodium salt
Formula: C₆H₄O₆
MW: 216,06 g/mol
Número MDL: MFCD00036127
Núm. CAS: 1887-02-1
EINECS: 217-557-2
Índice Merck: 14,09249
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Green to Dark green powder to crystal
Absorbance min. 0.600 (10 mg/L, HCl, 307.0 to 311.0 nm) (calcd.on dried substance)
Solubility in dilute HCl almost transparency
Drying loss max. 3.0 %
Ignition residue (Sulfate) 63.0 to 67.0 % (after drying)