3',3'',5',5''-Tetraiodophenolphthalein ≥95.0% (by HPLC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Sinónimos: Tetraiodophthalein, Iodophene, Iodophthalein
T0126-25G T0126-5G
TCIAT0126-25GEA 471 EUR
TCIAT0126-25G TCIAT0126-5G
3',3'',5',5''-Tetraiodophenolphthalein ≥95.0% (by HPLC, titration analysis)
3',3'',5',5''-Tetraiodophenolphthalein
Formula: C₂₀H₁₀I₄O₄
MW: 821,91 g/mol
Número MDL: MFCD00001614
Núm. CAS: 386-17-4
EINECS: 206-857-9
Índice Merck: 14,05038
Order Now
Resultados test especificaciones
Purity (HPLC) min. 95.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 95.0 %