Tetraiodo-2-sulphobenzoic anhydride ≥95.0% (by titrimetric analysis)
Proveedor: TCI
Peligro
T0131-1G T0131-25G
TCIAT0131-1GEA 55 EUR
TCIAT0131-1G TCIAT0131-25G
Tetraiodo-2-sulphobenzoic anhydride ≥95.0% (by titrimetric analysis)
Tetraiodo-2-sulphobenzoic anhydride
Formula: C₇I₄O₄S
MW: 687,75 g/mol
Número MDL: MFCD00059713
Núm. CAS: 1745-83-1
UN: 1759
ADR: 8,III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Light yellow to Yellow powder to crystal
Purity (Methanolysis Method) min. 95.0 %