2,2,4,4-Tetramethyl-1,3-cyclobutanediol (mixture of isomers) ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 2,2,4,4-Tetramethylcyclobutane-1,3-diol
T0145-25G T0145-5G
TCIAT0145-25GEA 230 EUR
TCIAT0145-25G TCIAT0145-5G
2,2,4,4-Tetramethyl-1,3-cyclobutanediol (mixture of isomers) ≥98.0% (por GC)
2,2,4,4-Tetramethyl-1,3-cyclobutanediol (mixture of isomers)
Formula: C₈H₁₆O₂
MW: 144.21 g/mol
Número MDL: MFCD00001329
Núm. CAS: 3010-96-6
EINECS: 221-140-0
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 % (total of isomers)
Solubility in Methanol very faint turbidity