1,3,5-Triphenylformazan ≥92.0% (by HPLC)
Proveedor: TCI
Sinónimos: 1,3,5-Triphenyl tetrazolium formazan
T0175-1G T0175-25G
TCIAT0175-1GEA 17 EUR
TCIAT0175-1G TCIAT0175-25G
1,3,5-Triphenylformazan ≥92.0% (by HPLC)
1,3,5-Triphenylformazan
Formula: C₁₉H₁₆N₄
MW: 300,37 g/mol
Número MDL: MFCD00020647
Núm. CAS: 531-52-2
EINECS: 208-509-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5983be39ba4cf89aa559340b82478aa6e2875fcb&vid=5983be39ba4cf89aa559340b82478aa6e2875fcb&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Orange to Brown to Dark red powder to crystaline
Purity (HPLC) min. 92.0 area%