Tiamina clorhidrato ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Sinónimos:
Aneurine hydrochloride, 3-((4-Amino-2-methylpyrimidin-5-yl)methyl)-5-(2-hydroxyethyl)-4-methylthiazol-3-ium chloride hydrochloride, Thiaminium chloride, VitamineB1 hydrochloride
T0181-25G
T0181-500G
T0181-100G
TCIAT0181-25GEA
24
EUR
TCIAT0181-25G
TCIAT0181-500G
TCIAT0181-100G
Tiamina clorhidrato ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
Tiamina clorhidrato
Formula:
C₁₂H₁₈Cl₂N₄OS MW: 337.27 g/mol Pto. de fusión: 252 |
Número MDL:
MFCD00012780 Núm. CAS: 67-03-8 EINECS: 200-641-8 Índice Merck: 14,09295 |
|
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (HPLC) | min. 98.0 area% |
Purity (Argentmetric Titration) | min. 98.0 % (calcd.on anh.substance) |
Solubility in Water | almost transparency |
Water | max. 5.0 % |