Sodium 2-Thiobarbiturate ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Proveedor: TCI
Sinónimos: 2-Thiobarbituric acid sodium salt
T0193-500G T0193-25G
TCIAT0193-500GEA 311 EUR
TCIAT0193-500G TCIAT0193-25G
Sodium 2-Thiobarbiturate ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Sodium 2-Thiobarbiturate
Formula: C₄H₃N₂NaO₂S
MW: 166.13 g/mol
Número MDL: MFCD00065054
Núm. CAS: 31645-12-2
EINECS: 250-749-4
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Solubility in Water almost transparency