2,4-Dinitrophenyl thiocyanate ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Peligro
Sinónimos: 2,4-Dinitrophenylrhodanide, Thiocyanic Acid 2,4-Dinitrophenyl Ester
T0199-1G T0199-25G
TCIAT0199-1GEA 24 EUR
TCIAT0199-1G TCIAT0199-25G
2,4-Dinitrophenyl thiocyanate ≥98.0% (por GC)
2,4-Dinitrophenyl thiocyanate
Formula: C₇H₃N₃O₄S
MW: 225,18 g/mol
Número MDL: MFCD00047702
Núm. CAS: 1594-56-5
EINECS: 216-477-5
UN: 2811
ADR: 6.1,III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Light yellow to Yellow to Orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 138.0 to 143.0 deg-C
Solubility in Toluene almost transparency