(Toluene-3,4-dithiolato)zinc(II) ≥95.0% (by titrimetric analysis)
Proveedor: TCI
Sinónimos: Zinc Dithiol
T0279-1G T0279-5G
TCIAT0279-1GEA 42 EUR
TCIAT0279-1G TCIAT0279-5G
(Toluene-3,4-dithiolato)zinc(II) ≥95.0% (by titrimetric analysis)
(Toluene-3,4-dithiolato)zinc(II)
Formula: C₇H₈S₂
Número MDL: MFCD00005863
Núm. CAS: 29726-21-4
EINECS: 249-812-9
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Chelometric Titration) min. 95.0 %