Tricaprin ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
T0413-10G T0413-25G
TCIAT0413-10GEA 60 EUR
TCIAT0413-10G TCIAT0413-25G
Tricaprin ≥98.0% (por GC)
Tricaprin
Formula: C₃₃H₆₂O₆
Pto. Ebullición: 254°C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00036239
Núm. CAS: 621-71-6
EINECS: 210-702-0
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White or Colorless to Light yellow powder to lump to clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 31.0 to 35.0 deg-C
Solubility in hot EtOH almost transparency