Tridecanol (mixture of isomers)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: Tridecyl Alcohol
T0414-25ML T0414-500ML
TCIAT0414-25MLEA 16 EUR
TCIAT0414-25ML TCIAT0414-500ML
Tridecanol (mixture of isomers)
Tridecanol (mixture of isomers)
Formula: C₁₃H₂₈O
MW: 200,37 g/mol
Pto. de inflamación: 130°C
Número MDL: MFCD01778419
Núm. CAS: 26248-42-0
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless clear liquid
Purity (GC) many component mixture