Triisobutylene (mixture of branched chain isomer) ≥90.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Peligro
Sinónimos: Isobutylene Trimer, Isobutene Trimer
T0456-25ML T0456-500ML
TCIAT0456-25MLEA 16 EUR
TCIAT0456-25ML TCIAT0456-500ML
Triisobutylene (mixture of branched chain isomer) ≥90.0% (por GC)
Triisobutylene (mixture of branched chain isomer)
Formula: C₁₂H₂₄
MW: 168.32 g/mol
Pto. Ebullición: 177°C
Pto. de inflamación: 50°C
Número MDL: MFCD00060236
Núm. CAS: 7756-94-7
EINECS: 500-001-0
UN: 2324
ADR: 3 III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 90.0 % (total of isomers)