Trimethylene sulphide ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Peligro
T0474-25ML T0474-5ML
TCIAT0474-25MLEA 392 EUR
TCIAT0474-25ML TCIAT0474-5ML
Trimethylene sulphide ≥98.0% (por GC)
Trimethylene sulphide
Formula: C₃H₆S
MW: 74,14 g/mol
Pto. Ebullición: 94°C
Pto. de inflamación: –2°C
Número MDL: MFCD00042751
Núm. CAS: 287-27-4
EINECS: 206-015-0
UN: 1993
ADR: 3,II
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %