2,4,6-Trimethylstyrene ≥97.0% (por GC) estabilizado
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 1,3,5-Trimethyl-2-vinylbenzene, 2-Vinylmesitylene
Estabilización: estabilizado con 4-terc-Butilpirocatecol
T0493-1ML T0493-5ML
TCIAT0493-1MLEA 35 EUR
TCIAT0493-1ML TCIAT0493-5ML
2,4,6-Trimethylstyrene ≥97.0% (por GC) estabilizado
2,4,6-Trimethylstyrene
Formula: C₁₁H₁₄
MW: 146,23 g/mol
Pto. Ebullición: 206°C
Pto. de inflamación: 75°C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00008613
Núm. CAS: 769-25-5
EINECS: 212-205-4
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %