Tripropylene glycol (mixture of isomers) ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: Tripropylene glycol
T0523-25ML T0523-500ML
TCIAT0523-25MLEA 17 EUR
TCIAT0523-25ML TCIAT0523-500ML
Tripropylene glycol (mixture of isomers) ≥98.0% (por GC)
Tripropylene glycol (mixture of isomers)
Formula: C₉H₂₀O₄
MW: 192,26 g/mol
Pto. de inflamación: 146°C
Número MDL: MFCD00014405
Núm. CAS: 24800-44-0
EINECS: 246-466-0
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 % (total of isomers)