Diisodecyl-4-cyclohexene-1,2-dicarboxylate ≥97.0% (by titrimetric analysis)
Proveedor: TCI
T0603-25ML T0603-500ML
TCIAT0603-25MLEA 26 EUR
TCIAT0603-25ML TCIAT0603-500ML
Diisodecyl-4-cyclohexene-1,2-dicarboxylate ≥97.0% (by titrimetric analysis)
Diisodecyl-4-cyclohexene-1,2-dicarboxylate
Formula: C₂₈H₅₀O₄
Número MDL: MFCD00070615
Núm. CAS: 87826-26-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a3fb5429f13204eea834f2332a4e26662344ffc0&vid=a3fb5429f13204eea834f2332a4e26662344ffc0&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (Ester Value) min. 97.0 %