Bis(2-ethylhexyl)-4-cyclohexene-1,2-dicarboxylate ≥97.0% (por GC)
Proveedor: TCI
T0605-25G
T0605-500G
TCIAT0605-25GEA
16
EUR
TCIAT0605-25G
TCIAT0605-500G
Bis(2-ethylhexyl)-4-cyclohexene-1,2-dicarboxylate ≥97.0% (por GC)
Bis(2-ethylhexyl)-4-cyclohexene-1,2-dicarboxylate
Formula:
C₂₄H₄₂O₄ Pto. de inflamación: 202°C |
Número MDL:
MFCD00059565 Núm. CAS: 2915-49-3 |
Resultados test especificaciones
Appearance | Colorless to Almost colorless clear liquid |
Purity (GC) | min.97.0 % (total of isomers) |