Tripropylene glycol monomethyl ether (mixture of isomer) ≥93.0% (por GC)
Proveedor: TCI
T0651-25G
T0651-500G
TCIAT0651-25GEA
16
EUR
TCIAT0651-25G
TCIAT0651-500G
Tripropylene glycol monomethyl ether (mixture of isomer) ≥93.0% (por GC)
Tripropylene glycol monomethyl ether (mixture of isomer)
Formula:
C₁₀H₂₂O₄ Pto. Ebullición: 243°C Pto. de fusión: –79°C Pto. de inflamación: 118°C |
Número MDL:
MFCD00059142 Núm. CAS: 25498-49-1 EINECS: 247-045-4 |
Resultados test especificaciones
Appearance | Colorless to Light orange to Yellow clear liquid |
Purity (GC) | min. 93.0 % (total of isomers) |