Propyl-p-toluenesulphonate ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: p-Toluenesulphonic acid Propyl Ester
T0726-25ML T0726-500ML
TCIAT0726-25MLEA 29 EUR
TCIAT0726-25ML TCIAT0726-500ML
Propyl-p-toluenesulphonate ≥98.0% (por GC)
Propyl-p-toluenesulphonate
Formula: C₁₀H₁₄O₃S
MW: 214,28 g/mol
Pto. Ebullición: 156°C
Número MDL: MFCD00059244
Núm. CAS: 599-91-7
EINECS: 209-978-5
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %