Bis(trifluoro-2,4-pentanedionato)cobalt(II) hydrate ≥90.0% (by titrimetric analysis)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
Sinónimos:
Cobalt(II) Trifluoroacetylacetonate, Trifluoroacetylacetono Cobalt(II) Salt
T0746-5G
T0746-1G
TCIAT0746-5GEA
378
EUR
TCIAT0746-5G
TCIAT0746-1G
Bis(trifluoro-2,4-pentanedionato)cobalt(II) hydrate ≥90.0% (by titrimetric analysis)
Bis(trifluoro-2,4-pentanedionato)cobalt(II) hydrate
Formula:
C₁₀H₈CoF₆O₄ MW: 365.09 g/mol |
Número MDL:
MFCD00044994 Núm. CAS: 16092-38-9 |
Resultados test especificaciones
Appearance | Yellow to Amber to Dark red powder to crystal |
Purity (Chelometric Titration) | min. 90.0 % |