2-Tridecenoic acid ≥80.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
T0759-25G T0759-5G
TCIAT0759-25GEA 206 EUR
TCIAT0759-25G TCIAT0759-5G
2-Tridecenoic acid ≥80.0% (por GC)
2-Tridecenoic acid
Formula: C₁₃H₂₄O₂
Número MDL: MFCD00020487
Núm. CAS: 6969-16-0
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to lump
Purity (GC) min. 80.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 97.0 %