Thymoquinone ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: p-Mentha-3,6-diene-2,5-dione, 2-Isopropyl-5-methylcyclohexa-2,5-diene-1,4-dione, 5-Isopropyl-2-methyl-1,4-benzoquinone
T0795-1G T0795-5G
TCIAT0795-1GEA 39 EUR
TCIAT0795-1G TCIAT0795-5G
Thymoquinone ≥98.0% (por GC)
Thymoquinone
Formula: C₁₀H₁₂O₂
MW: 164,20 g/mol
Pto. Ebullición: 232°C
Número MDL: MFCD00001602
Núm. CAS: 490-91-5
EINECS: 207-721-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=086f4e47d51d1d1993f7ddd4a28dcce107d93222&vid=086f4e47d51d1d1993f7ddd4a28dcce107d93222&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Light yellow to Brown powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 45.0 to 47.0 deg-C