p-Tolyldiethanolamine ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: N,N-Bis(2-hydroxyethyl)-p-toluidine, 2,2'-(4-Methylphenylimino)diethanol, 2,2'-(p-Tolylimino)diethanol, 2,2'-(p-Tolylazanediyl)diethanol
T0797-25G T0797-500G T0797-100G
TCIAT0797-25GEA 22 EUR
TCIAT0797-25G TCIAT0797-500G TCIAT0797-100G
p-Tolyldiethanolamine ≥98.0% (por GC)
p-Tolyldiethanolamine
Formula: C₁₁H₁₇NO₂
MW: 195,26 g/mol
Pto. Ebullición: 163°C
Número MDL: MFCD00020580
Núm. CAS: 3077-12-1
EINECS: 221-359-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=fc310ba02050709b4f8194b52272b297baa0ef65&vid=fc310ba02050709b4f8194b52272b297baa0ef65&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White or Colorles to Yellow to Orange powder to lump to clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 50.0 to 54.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency