2-(4-Thiazolyl)benzimidazole ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
|
Peligro
|
Sinónimos:
Thiabendazole
T0830-25G
T0830-250G
TCIAT0830-25GEA
35
EUR
TCIAT0830-25G
TCIAT0830-250G
2-(4-Thiazolyl)benzimidazole ≥98.0% (by GC, titration analysis)
2-(4-Thiazolyl)benzimidazole
Formula:
C₁₀H₇N₃S MW: 201,25 g/mol Pto. de fusión: 305°C |
Número MDL:
MFCD00005587 Núm. CAS: 148-79-8 EINECS: 205-725-8 UN: 3077 ADR: 9,III Índice Merck: 14,09289 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Orange to Green powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Purity (Nonaqueous Titration) | min. 98.0 % |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...