Tricyclo[5.2.1.0(2,6)]decanedimethanol ≥90.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: Bis(hydroxymethyl)tricyclo[5.2.1.0(2,6)]decane, Tricyclodecanedimethanol (so called)
T0850-25G T0850-500G
TCIAT0850-25GEA 25 EUR
TCIAT0850-25G TCIAT0850-500G
Tricyclo[5.2.1.0(2,6)]decanedimethanol ≥90.0% (por GC)
Tricyclo[5.2.1.0(2,6)]decanedimethanol
Formula: C₁₂H₂₀O₂
MW: 196,29 g/mol
Pto. de inflamación: 185°C
Número MDL: MFCD00151166
Núm. CAS: 26896-48-0
EINECS: 248-096-5
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 90.0% (total of diastereoisomers)