Hexaketocyclohexane ≥95.0% (by titrimetric analysis)
Proveedor: TCI
Sinónimos: Hexaoxocyclohexane, Triquinoyl, Cyclohexanehexone
T0876-1G T0876-5G
TCIAT0876-1GEA 32 EUR
TCIAT0876-1G TCIAT0876-5G
Hexaketocyclohexane ≥95.0% (by titrimetric analysis)
Hexaketocyclohexane
Formula: C₆O₆
MW: 168,06 g/mol
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00001652
Núm. CAS: 527-31-1
EINECS: 208-412-4
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Brown powder to crystaline
Purity (Neutralization back titration) min. 95.0% (calcd.on anh.substace)
Water 40.0 to 44.0 %