Tetrahydrofurfuryl butyrate ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Sinónimos: Butyric Acid Tetrahydrofurfuryl Ester, 2-(Butyryloxymethyl)tetrahydrofuran
T0878-25ML T0878-500ML
TCIAT0878-25MLEA 52 EUR
TCIAT0878-25ML TCIAT0878-500ML
Tetrahydrofurfuryl butyrate ≥98.0% (por GC)
Tetrahydrofurfuryl butyrate
Formula: C₉H₁₆O₃
MW: 172.22 g/mol
Pto. Ebullición: 227°C
Pto. de inflamación: 99°C
Número MDL: MFCD00059734
Núm. CAS: 2217-33-6
EINECS: 218-710-6
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %