Hexyl-p-toluenesulphonate ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
T0883-25G
T0883-500G
TCIAT0883-25GEA
47
EUR
TCIAT0883-25G
TCIAT0883-500G
Hexyl-p-toluenesulphonate ≥98.0% (por GC)
Hexyl-p-toluenesulphonate
Formula:
C₁₃H₂₀O₃S Pto. Ebullición: 197°C |
Número MDL:
MFCD00059439 Núm. CAS: 3839-35-8 |
Resultados test especificaciones
Appearance | Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |