Heptyl-p-toluenesulphonate ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Sinónimos: Heptyl 4-methylbenzenesulphonate, p-Toluenesulphonic acid Heptyl Ester
T0884-25G T0884-500G
TCIAT0884-25GEA 101 EUR
TCIAT0884-25G TCIAT0884-500G
Heptyl-p-toluenesulphonate ≥98.0% (por GC)
Heptyl-p-toluenesulphonate
Formula: C₁₄H₂₂O₃S
MW: 270.39 g/mol
Pto. Ebullición: 201°C
Número MDL: MFCD00059442
Núm. CAS: 24767-82-6
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %